Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF2AK4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3156R-FITC
BOSSBS-3156R-FITCEA 921 EUR InStock
BOSSBS-3156R-FITC
Anti-EIF2AK4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GCN2 belongs to a family of kinases that phosphorylate the alpha subunit of eukaryotic translation initiation factor 2 to downregulate protein synthesis in response to varied cellular stresses.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EIF2AK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité