Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3162R-HRP
BOSSBS-3162R-HRPEA 921 EUR InStock
BOSSBS-3162R-HRP
Anti-PTK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Non-receptor protein-tyrosine kinase that plays an essential role in regulating cell migration, adhesion, spreading, reorganization of the actin cytoskeleton, formation and disassembly of focal adhesions and cell protrusions, cell cycle progression, cell proliferation and apoptosis. Required for early embryonic development and placenta development. Required for embryonic angiogenesis, normal cardiomyocyte migration and proliferation, and normal heart development. Regulates axon growth and neuronal cell migration, axon branching and synapse formation; required for normal development of the nervous system. Plays a role in osteogenesis and differentiation of osteoblasts. Functions in integrin signal transduction, but also in signaling downstream of numerous growth factor receptors, G-protein coupled receptors (GPCR), EPHA2, netrin receptors and LDL receptors. Forms multisubunit signaling complexes with SRC and SRC family members upon activation; this leads to the phosphorylation of additional tyrosine residues, creating binding sites for scaffold proteins, effectors and substrates. Regulates numerous signaling pathways. Promotes activation of phosphatidylinositol 3-kinase and the AKT1 signaling cascade. Promotes activation of MAPK1/ERK2, MAPK3/ERK1 and the MAP kinase signaling cascade. Promotes localized and transient activation of guanine nucleotide exchange factors (GEFs) and GTPase-activating proteins (GAPs), and thereby modulates the activity of Rho family GTPases. Signaling via CAS family members mediates activation of RAC1. Recruits the ubiquitin ligase MDM2 to P53/TP53 in the nucleus, and thereby regulates P53/TP53 activity, P53/TP53 ubiquitination and proteasomal degradation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PTK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité