Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Histone H1.4 Thr18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3171R-A750
BOSSBS-3171R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3171R-A750
Anti-Histone H1.4 Thr18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Histone H1 protein binds to linker DNA between nucleosomes forming the macromolecular structure known as the chromatin fibre. Histones H1 are necessary for the condensation of nucleosome chains into higher-order structured fibres. Acts also as a regulator of individual gene transcription through chromatin remodeling, nucleosome spacing and DNA methylation (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Histone H1.4 Thr18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité