Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3177R-CY3
BOSSBS-3177R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3177R-CY3
Anti-GAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Adapter protein which acts downstream of several membrane receptors including cytokine, antigen, hormone, cell matrix and growth factor receptors to regulate multiple signaling pathways. Regulates osteoclast differentiation mediating the TNFRSF11A/RANK signaling. In allergic response, it plays a role in mast cells activation and degranulation through PI-3-kinase regulation. Also involved in the regulation of cell proliferation and hematopoiesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité