Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3182R-CY7
BOSSBS-3182R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3182R-CY7
Anti-GAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Gab2 (Grb2-associated binder-2) is an adaptor protein involved in numerous intracellular signaling pathways via its interaction with receptor tyrosine kinases (RTKs), growth factors and cytokines. Gab2 is a substrate of various RTKs, including EGFR, insulin receptor, cytokine receptors as well as B and T cell antigen receptors; Gab2 acts as a docking protein for several SH2-containing proteins. Upon tyrosine phosphorylation, Gab2 interacts with SHP2 tyrosine phosphatase and GRB2 adaptor protein PI3-kinase, CrkL and SHC.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité