Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFKBIB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3191R-CY5
BOSSBS-3191R-CY5EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3191R-CY5
Anti-NFKBIB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the NF-kappa-B inhibitor family, which inhibit NF-kappa-B by complexing with, and trapping it in the cytoplasm. Phosphorylation of serine residues on these proteins by kinases marks them for destruction via the ubiquitination pathway, thereby allowing activation of the NF-kappa-B, which translocates to the nucleus to function as a transcription factor. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jul 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IKB beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité