Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IRAK1 Thr209 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3193R-A680
BOSSBS-3193R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3193R-A680
Anti-IRAK1 Thr209 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase that plays a critical role in initiating innate immune response against foreign pathogens. Involved in Toll-like receptor (TLR) and IL-1R signaling pathways. Is rapidly recruited by MYD88 to the receptor-signaling complex upon TLR activation. Association with MYD88 leads to IRAK1 phosphorylation by IRAK4 and subsequent autophosphorylation and kinase activation. Phosphorylates E3 ubiquitin ligases Pellino proteins (PELI1, PELI2 and PELI3) to promote pellino-mediated polyubiquitination of IRAK1. Then, the ubiquitin-binding domain of IKBKG/NEMO binds to polyubiquitinated IRAK1 bringing together the IRAK1-MAP3K7/TAK1-TRAF6 complex and the NEMO-IKKA-IKKB complex. In turn, MAP3K7/TAK1 activates IKKs (CHUK/IKKA and IKBKB/IKKB) leading to NF-kappa-B nuclear translocation and activation. Alternatively, phosphorylates TIRAP to promote its ubiquitination and subsequent degradation. Phosphorylates the interferon regulatory factor 7 (IRF7) to induce its activation and translocation to the nucleus, resulting in transcriptional activation of type I IFN genes, which drive the cell in an antiviral state. When sumoylated, translocates to the nucleus and phosphorylates STAT3.

Type: Primary
Antigen: IRAK1 Thr209
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité