Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRF7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3196R-FITC
BOSSBS-3196R-FITCEA 921 EUR InStock
BOSSBS-3196R-FITC
Anti-IRF7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Key transcriptional regulator of type I interferon (IFN)-dependent immune responses and plays a critical role in the innate immune response against DNA and RNA viruses. Regulates the transcription of type I IFN genes (IFN-alpha and IFN-beta) and IFN-stimulated genes (ISG) by binding to an interferon-stimulated response element (ISRE) in their promoters. Can efficiently activate both the IFN-beta (IFNB) and the IFN-alpha (IFNA) genes and mediate their induction via both the virus-activated, MyD88-independent pathway and the TLR-activated, MyD88-dependent pathway. Required during both the early and late phases of the IFN gene induction but is more critical for the late than for the early phase. Exists in an inactive form in the cytoplasm of uninfected cells and following viral infection, double-stranded RNA (dsRNA), or toll-like receptor (TLR) signaling, becomes phosphorylated by IKBKE and TBK1 kinases. This induces a conformational change, leading to its dimerization and nuclear localization where along with other coactivators it can activate transcription of the type I IFN and ISG genes. Can also play a role in regulating adaptive immune responses by inducing PSMB9/LMP2 expression, either directly or through induction of IRF1. Binds to the Q promoter (Qp) of EBV nuclear antigen 1 a (EBNA1) and may play a role in the regulation of EBV latency. Can activate distinct gene expression programs in macrophages and regulate the anti-tumor properties of primary macrophages.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IRF7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité