Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3198R-CY5.5
BOSSBS-3198R-CY5.5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3198R-CY5.5
Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Insulin receptor substrates (IRS) are responsible for several insulin related activities, such as glucose homeostasis, cell growth, cell transformation, apoptosis and insulin signal transduction. Serine/threonine phosphorylation of IRS1 has been demonstrated to be a negative regulator of insulin signaling and is responsible for its degradation, although IRS1 degradation pathways are not well understood. IRS1 has also been shown to be constitutively activated in cancers such as breast cancer, Wilm's tumors, and adrenal cortical carcinomas, thus making IRS1 phosphorylation and subsequent degradation an attractive therapeutic target. To date there have been four subtypes identified: IRS1, 2, 3 and 4, with IRS1 being widely expressed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IRS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité