Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGFR1 Tyr653 + Tyr654 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3205R-A680
BOSSBS-3205R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3205R-A680
Anti-FGFR1 Tyr653 + Tyr654 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for fibroblast growth factors and plays an essential role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, differentiation and migration. Required for normal mesoderm patterning and correct axial organisation during embryonic development, normal skeletogenesis and normal development of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neuronal system. Phosphorylates PLCG1, FRS2, GAB1 and SHB. Ligand binding leads to the activation of several signaling cascades. Activation of PLCG1 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate. Phosphorylation of FRS2 triggers recruitment of GRB2, GAB1, PIK3R1 and SOS1, and mediates activation of RAS, MAPK1/ERK2, MAPK3/ERK1 and the MAP kinase signaling pathway, as well as of the AKT1 signaling pathway. Promotes phosphorylation of SHC1, STAT1 and PTPN11/SHP2. In the nucleus, enhances RPS6KA1 and CREB1 activity and contributes to the regulation of transcription. FGFR1 signaling is down-regulated by IL17RD/SEF, and by FGFR1 ubiquitination, internalization and degradation.

Type: Primary
Antigen: FGFR1 Tyr653 + Tyr654
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité