Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3215R-CY3
BOSSBS-3215R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3215R-CY3
Anti-HDAC6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
HDAC6 is a member of the class II mammalian histone deacetylases. Human HDAC6 is composed of 1215 amino acid residues. It possesses two separate putative catalytic domains. Both catalytic domains are fully functional HDACs and contribute independently to the overall activity of HDAC6 protein. A very potent NES is present at the amino-terminus of HDAC6, which was found to play an important role in regulating the shuttling of HDAC6 protein between cytoplasm and nucleus. The shuttling process may be a critical regulatory mechanism of HDAC6 function. The expression of HDAC6 is tightly linked to the state of cell differentiation. HDAC6 may participate in coordinating expression of a group of genes involved in the remodelling of chromatin during cell differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HDAC6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité