Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSL Ser863 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3223R-A680
BOSSBS-3223R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3223R-A680
Anti-HSL Ser863 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
HSL/LIPE is found in adipose tissue and heart, where it primarily hydrolyses stored triglycerides to free fatty acids. It is also found in steroidogenic tissues, where it principally converts cholesteryl esters to free cholesterol for steroid hormone production. There are two named isoforms.

Type: Primary
Antigen: HSL Ser863
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité