Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHUK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3234R-FITC
BOSSBS-3234R-FITCEA 921 EUR InStock
BOSSBS-3234R-FITC
Anti-CHUK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Nuclear factor kappa B (NFkB) is a ubiquitous transcription factor and an essential mediator of gene expression during activation of immune and inflammatory responses. NFkB mediates the expression of a great variety of genes in response to extracellular stimuli including IL1, TNF alpha, and bacterial product LPS. NFkB is associated with IkB proteins in the cell cytoplasm, which inhibit NFkB activity. IKK is a serine protein kinase, and the IKK complex contains alpha and beta subunits (IKK alpha and IKK beta). IKK alpha and IKK beta interact with each other and both are essential for NFkB activation. IKK alpha specifically phosphorylates IkBa. IKKa is expressed in variety of human tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHUK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité