Anti-JAK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-3238R-CY3
BOSSBS-3238R-CY3EA 898 EUR InStock
BOSSBS-3238R-CY3
Anti-JAK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Tyrosine kinase of the non-receptor type, involved in the IFN-alpha/beta/gamma signal pathway. Kinase partner for the interleukin (IL)-2 receptor.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: JAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité