Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3242R-CY3
BOSSBS-3242R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3242R-CY3
Anti-KIT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for the cytokine KITLG/SCF and plays an essential role in the regulation of cell survival and proliferation, hematopoiesis, stem cell maintenance, gametogenesis, mast cell development, migration and function, and in melanogenesis. In response to KITLG/SCF binding, KIT can activate several signaling pathways. Phosphorylates PIK3R1, PLCG1, SH2B2/APS and CBL. Activates the AKT1 signaling pathway by phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase. Activated KIT also transmits signals via GRB2 and activation of RAS, RAF1 and the MAP kinases MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1. Promotes activation of STAT family members STAT1, STAT3, STAT5A and STAT5B. Activation of PLCG1 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate. KIT signaling is modulated by protein phosphatases, and by rapid internalization and degradation of the receptor. Activated KIT promotes phosphorylation of the protein phosphatases PTPN6/SHP-1 and PTPRU, and of the transcription factors STAT1, STAT3, STAT5A and STAT5B. Promotes phosphorylation of PIK3R1, CBL, CRK (isoform Crk-II), LYN, MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1, PLCG1, SRC and SHC1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KIT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité