Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMK1 Thr508/LIMK2 Thr505 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3247R-A680
BOSSBS-3247R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3247R-A680
Anti-LIMK1 Thr508/LIMK2 Thr505 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
LIMK1 is a protein kinase which regulates actin filament dynamics. Phosphorylates and inactivates the actin binding/depolymerizing factor cofilin, thereby stabilising the actin cytoskeleton. LIMK1 may be involved in brain development; it is highly expressed in both adult and foetal nervous system. Detected ubiquitously throughout the different regions of adult brain, with highest levels in the cerebral cortex. Expressed to a lesser extent in heart and skeletal muscle.

Type: Primary
Antigen: LIMK1 Thr508/LIMK2 Thr505
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité