Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3247R-CY7
BOSSBS-3247R-CY7EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3247R-CY7
Anti-LIMK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
LIMK1 is a protein kinase which regulates actin filament dynamics. Phosphorylates and inactivates the actin binding/depolymerizing factor cofilin, thereby stabilizing the actin cytoskeleton. LIMK1 may be involved in brain development; it is highly expressed in both adult and fetal nervous system. Detected ubiquitously throughout the different regions of adult brain, with highest levels in the cerebral cortex. Expressed to a lesser extent in heart and skeletal muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LIMK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité