Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STK11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3248R-CY7
BOSSBS-3248R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3248R-CY7
Anti-STK11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene, which encodes a member of the serine/threonine kinase family, regulates cell polarity and functions as a tumor suppressor. Mutations in this gene have been associated with Peutz-Jeghers syndrome, an autosomal dominant disorder characterized by the growth of polyps in the gastrointestinal tract, pigmented macules on the skin and mouth, and other neoplasms. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STK11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité