Anti-ALOX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-3252R-A555
BOSSBS-3252R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3252R-A555
Anti-ALOX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Catalyzes the first step in leukotriene biosynthesis, and thereby plays a role in inflammatory processes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ALOX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité