Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MARCKS Ser152 + Ser156 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3263R-A680
BOSSBS-3263R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3263R-A680
Anti-MARCKS Ser152 + Ser156 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
MARCKS, (Myristoylated Alanine-Rich C Kinase Substrate), is a member of a family of calmodulin binding proteins and is a major substrate for phosphorylation by protein kinase C (PKC). The phosphorylation of Ser152/156 can be used as a measure of PKC activation. Phosphorylation of Ser152/156 modulates the binding of MARCKS to calmodulin.

Type: Primary
Antigen: MARCKS Ser152 + Ser156
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité