Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-alpha GalCer:CD1d Complex Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: L363]

Fournisseur: E-Bioscience
12-2019-82 BS-3270R
EBIO12-2019-82EA 0 EUR InStock
EBIO12-2019-82 BOSSBS-3270R
Anti-alpha GalCer:CD1d Complex Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: L363]
Anticorps
Description: This L363 monoclonal antibody reacts with alpha-galactosylceramide bound to the mouse MHC class I-like protein CD1d. This complex is recognized by invariant natural killer T (iNKT) cells, a subset of T lymphocytes that expresses the invariant TCR alpha chain Valpha14Jalpha18. Activation of iNKT cells leads to production of Th1 and Th2-associated cytokines as well as dendritic cell maturation. The L363 antibody has been reported to neutralize iNKT cell activation by alpha-galactosylceramide:CD1d complexes. Applications Reported: This L363 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This L363 antibody has been tested by flow cytometric analysis of alpha-galactosylceramide-loaded mouse CD1d-transfected cells. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser This complex is recognized by invariant natural killer T (iNKT) cells, a subset of T lymphocytes that expresses the invariant TCR alpha chain Va14Ja18. Activation of iNKT cells leads to production of Th1 and Th2-associated cytokines as well as dendritic cell maturation.

Flow Cytometry: 0.25 µg/test

Type: Primary
Antigen: alpha GalCer:CD1d Complex
Clonality: Monoclonal
Clone: L363
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité