Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MET Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3271R
BOSSBS-3271REA 737 EUR InStock
BOSSBS-3271R
Anti-MET Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
c-Met, a member of the tyrosine kinase superfamily, is the receptor for hepatocyte growth factor, also known as scatter factor (HGF/SF). The mature c-Met protein is a disulfide-linked heterodimer with Mr=190 kDa composed of a heavily glycosylated alpha subunit that is completely extracellular in localization, and a beta subunit comprising an extracellular ligand binding domain, a single transmembrane domain, and a cytoplasmic tyrosine kinase domain. Cells expressing c-Met include epithelial cells, endothelial cells, blood cells of various types, and glomerular mesenchymal cells.HGF/SF binding to c-Met stimulates receptor dimerization and the phosphorylation of numerous residues within the receptor’s cytoplasmic domain. Signaling proteins that are phosphorylated and/or localized in response to c-Met phosphorylation include: Grb2, Shc, Cbl, Crk, cortactin, paxillin, GAB1, PI3K, FAK, Src, Ras, ERK1 and 2, JNK, PLC gamma, AKT, and STAT3. HGF/SF stimulation of c-Met expressing cells enhances proliferation, migration, morphogenesis, and protease synthesis, characteristics that are associated with invasive cell phenotype. Many types of cancer exhibit sustained c-Met stimulation, overexpression, or mutation, including carcinomas of the colon, breast, ovary, lung, liver, prostate, thyroid, kidney, as well as melanomas and sarcomas. In addition to cancer studies, other research areas in which c-Met is under investigation include organogenesis, organ regeneration, angiogenesis and surgical wound healing.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité