Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MET Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3273R
BOSSBS-3273REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-3273R
Anti-MET Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
c-Met, a member of the tyrosine kinase superfamily, is the receptor for hepatocyte growth factor, also known as scatter factor (HGF/SF). The mature c-Met protein is a disulfide-linked heterodimer with Mr=190 kDa composed of a heavily glycosylated alpha subunit that is completely extracellular in localization, and a beta subunit comprising an extracellular ligand binding domain, a single transmembrane domain, and a cytoplasmic tyrosine kinase domain. Cells expressing c-Met include epithelial cells, endothelial cells, blood cells of various types, and glomerular mesenchymal cells.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité