Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MKK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3274R-CY5
BOSSBS-3274R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3274R-CY5
Anti-MKK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. This kinase is activated by mitogenic and environmental stress, and participates in the MAP kinase-mediated signaling cascade. It phosphorylates and thus activates MAPK14/p38-MAPK. This kinase can be activated by insulin, and is necessary for the expression of glucose transporter. Expression of RAS oncogene is found to result in the accumulation of the active form of this kinase, which thus leads to the constitutive activation of MAPK14, and confers oncogenic transformation of primary cells. The inhibition of this kinase is involved in the pathogenesis of Yersina pseudotuberculosis. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode distinct isoforms have been reported for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MKK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité