Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DUSP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3278R-CY7
BOSSBS-3278R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3278R-CY7
Anti-DUSP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The expression of DUSP1 gene is induced in human skin fibroblasts by oxidative/heat stress and growth factors. It specifies a protein with structural features similar to members of the non-receptor-type protein-tyrosine phosphatase family, and which has significant amino-acid sequence similarity to a Tyr/Ser-protein phosphatase encoded by the late gene H1 of vaccinia virus. The bacterially expressed and purified DUSP1 protein has intrinsic phosphatase activity, and specifically inactivates mitogen-activated protein (MAP) kinase in vitro by the concomitant dephosphorylation of both its phosphothreonine and phosphotyrosine residues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DUSP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité