Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3284R-A647
BOSSBS-3284R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3284R-A647
Anti-MSK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
MSK1 is a mitogen and stress activated protein kinase 1 which belongs to the AGC family of kinases and is related in structure to the ribosomal p70 S6 kinase subfamily. MSK1 can be activated by ERK1/2 and SAPK2/p38 MAP kinase. It is also known to be required for the phosphorylation of CREB, ATF1 H3 and HMG14 in response to mitogen and stress. Similar to RSK, MSK1 contains two kinase domains (N term and a C term). Once phosphorylated on Thr581 and Ser360 by ERK1/2 and SAPK2/p38, MSK1 autophosphorylate on at least 5 sites. Of these autophosphorylation sites Ser212 and Ser376 get phosphorylated by the C terminal kinase domain of MSK1 which is essential for the catalytic activity of the N terminal kinase domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MSK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité