Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYPT1 Ser507 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3285R-A750
BOSSBS-3285R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3285R-A750
Anti-MYPT1 Ser507 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Myosin phosphatase target subunit 1, which is also called the myosin-binding subunit of myosin phosphatase, is one of the subunits of myosin phosphatase. Myosin phosphatase regulates the interaction of actin and myosin downstream of the guanosine triphosphatase Rho. The small guanosine triphosphatase Rho is implicated in myosin light chain (MLC) phosphorylation, which results in contraction of smooth muscle and interaction of actin and myosin in nonmuscle cells. The guanosine triphosphate(GTP)-bound, active form of RhoA (GTP.RhoA) specifically interacted with the myosin-binding subunit (MBS) of myosin phosphatase, which regulates the extent of phosphorylation of MLC. Rho-associated kinase (Rho-kinase), which is activated by GTP. RhoA, phosphorylated MBS and consequently inactivated myosin phosphatase. Overexpression of RhoA or activated RhoA in NIH 3T3 cells increased phosphorylation of MBS and MLC. Thus, Rho appears to inhibit myosin phosphatase through the action of Rho-kinase. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: MYPT1 Ser507
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité