Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3291R-CY7
BOSSBS-3291R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3291R-CY7
Anti-NF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Probable regulator of the Hippo/SWH (Sav/Wts/Hpo) signaling pathway, a signaling pathway that plays a pivotal role in tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. Along with WWC1 can synergistically induce the phosphorylation of LATS1 and LATS2 and can probably function in the regulation of the Hippo/SWH (Sav/Wts/Hpo) signaling pathway. May act as a membrane stabilizing protein. May inhibit PI3 kinase by binding to AGAP2 and impairing its stimulating activity. Suppresses cell proliferation and tumorigenesis by inhibiting the CUL4A-RBX1-DDB1-VprBP/DCAF1 E3 ubiquitin-protein ligase complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: phospho Merlin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité