Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MRE11A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3293R-A647
BOSSBS-3293R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3293R-A647
Anti-MRE11A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Mre11 is a component of the MRN complex, which plays a critical role in double-strand break repair (DSB), DNA recombination, maintenance of telomere integrity, and meiosis. Mre11 has both single-strand endonuclease and double strand-specific 3'-5' exonuclease activities. Rad50, another component of the MRN complex, is postulated to bind to DNA ends and hold them in close proximity, thus facilitating searches for regions of sequence homology, and also possibly stimulating the activity of DNA ligases and/or restricting Mre11 activity. Mutations in Mre11 may cause breast cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MRE11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité