Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mst1 Thr183 + Mst2 Thr180 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3294R-A750
BOSSBS-3294R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3294R-A750
Anti-Mst1 Thr183 + Mst2 Thr180 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Protein which catalyses the phosphorylation of serine or threonine residues on target proteins by using ATP as phosphate donor. Such phosphorylation may cause changes in the function of the target protein. Protein kinases share a conserved catalytic core common to both serine/ threonine and tyrosine protein kinases.

Type: Primary
Antigen: Mst1 Thr183 + Mst2 Thr180
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité