Anti-MST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-3294R-CY5.5
BOSSBS-3294R-CY5.5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3294R-CY5.5
Anti-MST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Protein which catalyzes the phosphorylation of serine or threonine residues on target proteins by using ATP as phosphate donor. Such phosphorylation may cause changes in the function of the target protein. Protein kinases share a conserved catalytic core common to both serine/ threonine and tyrosine protein kinases.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MST1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité