Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEDD4L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3299R-CY5.5
BOSSBS-3299R-CY5.5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3299R-CY5.5
Anti-NEDD4L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase accepts ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfers the ubiquitin to targeted substrates. This protein inhibits TGF-beta signaling by triggering SMAD2 and TGFR1 ubiquitination and proteasome-dependent degradation. Furthermore, it promotes ubiquitination and internalization of various plasma membrane channels such as ENaC, Nav1.2, Nav1.3, Nav1.5, Nav1.7, Nav1.8, Kv1.3, EAAT1 or CLC5, and promotes the ubiquitination and degradation of SGK.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NEDD4L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité