Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3305R-CY5.5
BOSSBS-3305R-CY5.5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3305R-CY5.5
Anti-GRIN2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a class of ionotropic glutamate-gated ion channels. These receptors have been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of the key receptor subunit NMDAR1 (GRIN1) and 1 or more of the 4 NMDAR2 subunits: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) and NMDAR2D (GRIN2D). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2008]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NMDAR2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité