Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3309R-CY3
BOSSBS-3309R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3309R-CY3
Anti-NPM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a phosphoprotein which moves between the nucleus and the cytoplasm. The gene product is thought to be involved in several processes including regulation of the ARF/p53 pathway. A number of genes are fusion partners have been characterized, in particular the anaplastic lymphoma kinase gene on chromosome 2. Mutations in this gene are associated with acute myeloid leukemia. More than a dozen pseudogenes of this gene have been identified. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Nov 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NPM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité