Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUMB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3311R-A647
BOSSBS-3311R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3311R-A647
Anti-NUMB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Plays a role in the process of neurogenesis. Required throughout embryonic neurogenesis to maintain neural progenitor cells, also called radial glial cells (RGCs), by allowing their daughter cells to choose progenitor over neuronal cell fate. Not required for the proliferation of neural progenitor cells before the onset of neurogenesis. Also involved postnatally in the subventricular zone (SVZ) neurogenesis by regulating SVZ neuroblasts survival and ependymal wall integrity. May also mediate local repair of brain ventricular wall damage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NUMB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité