Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR4A1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3313R
BOSSBS-3313REA 737 EUR InStock
BOSSBS-3313R
Anti-NR4A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NUR77 is a member of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily. The gene for NUR77 is induced rapidly by androgens/growth factors and may have functions related to cell proliferation, differentiation and apoptosis. It has been demonstrated that mouse NUR77 is necessary for induced apoptosis in T-cell hybridomas and can also be induced during early mitogenesis. NUR77 is a phosphoprotein and its size ranges from 67 kDa to 88 kDa, depending on post-translational modifications.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: NR4A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité