Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDGFRA Tyr1018 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3318R-A680
BOSSBS-3318R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3318R-A680
Anti-PDGFRA Tyr1018 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The PDGF Receptor Type A (Alpha platelet-derived growth factor receptor precursor, CD140a antigen), a 170kD protein, binds all three isoforms of PDGF with high affinity whereas the PDGF Receptor Type B, a 190kD protein, appears to bind only the PDGF BB homodimer with high affinity. Both receptors are transmembranous, ligand activated protein tyrosine kinases, which phosphorylate a number of important signal transduction proteins, which are bound with differential affinities via SH2 domains. The response of any given cell to PDGF will depend on the types of receptors displayed on the surface and isoforms of PDGF present in the extracellular environment.

Type: Primary
Antigen: PDGFRA Tyr1018
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité