Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDGF Receptor beta Tyr1009 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3321R-A680
BOSSBS-3321R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3321R-A680
Anti-PDGF Receptor beta Tyr1009 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes a cell surface tyrosine kinase receptor for members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. This gene is flanked on chromosome 5 by the genes for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and macrophage-colony stimulating factor receptor; all three genes may be implicated in the 5-q syndrome. A translocation between chromosomes 5 and 12, that fuses this gene to that of the translocation, ETV6, leukaemia gene, results in chronic myeloproliferative disorder with eosinophilia.

Type: Primary
Antigen: PDGF Receptor beta Tyr1009
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité