Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3325R-CY3
BOSSBS-3325R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3325R-CY3
Anti-PAR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
PAR4 is a member of a unique family of GPCRs, the proteinase-activated receptors (PARs), that are activated by proteolytic cleavage of the N-terminal domain of the receptor to reveal a tethered ligand. The PAR family consists of 4 receptors; PAR1 and PAR3 are activated by thrombin, and PAR2 and PAR4 are activated by several serine proteases (Macfarlane et al., 2001). PAR4 is expressed along with PAR1 on human platelets, and each plays an important role in thrombin-induced platelet aggregation (Holinstat et al., 2006). However, platelets from mice express PAR4 but not PAR1, and platelets from mice lacking PAR4 fail to aggregate in response to thrombin (Sambrano et al., 2001). Mice lacking PAR4 are protected from mesenteric arteriole thrombosis, indicating that PAR4 is a potential target for treatment of thrombosis in humans.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité