Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PFK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3331R-A647
BOSSBS-3331R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3331R-A647
Anti-PFK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
6 Phosphofructo 2 Kinase plays a role in the synthesis and degradation of fructose 2,6-bisphosphate. Fructose-2,6-bisphosphate acts as an allosteric regulator of 6-phosphofructo-1-kinase (PFK1), which catalyses a key step in the glycoytic pathway. Glycolytic flux is key to tumour growth, and small molecule inhibition of 6 Phosphofructo 2 Kinase suppresses both glycolytic flux and tumour growth. Several lines of evidence suggest that 6 Phosphofructo 2 Kinase is also involved in obesity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PFK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité