Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PFK2 Ser467 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3331R-A680
BOSSBS-3331R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3331R-A680
Anti-PFK2 Ser467 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
6 Phosphofructo 2 Kinase plays a role in the synthesis and degradation of fructose 2,6-bisphosphate. Fructose-2,6-bisphosphate acts as an allosteric regulator of 6-phosphofructo-1-kinase (PFK1), which catalyses a key step in the glycoytic pathway. Glycolytic flux is key to tumour growth, and small molecule inhibition of 6 Phosphofructo 2 Kinase suppresses both glycolytic flux and tumour growth. Several lines of evidence suggest that 6 Phosphofructo 2 Kinase is also involved in obesity.

Type: Primary
Antigen: PFK2 Ser467
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité