Anti-PLCB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-3341R-CY5.5
BOSSBS-3341R-CY5.5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3341R-CY5.5
Anti-PLCB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Phospholipase C is a key enzyme in phosphatidylinositol (PIP2) metabolism and lipid signaling pathways. The Phospholipase C family consists of 13 isozymes split between six subfamilies. Phospholipase C beta is activated by G protein subunits.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PLCB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité