Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3345R
BOSSBS-3345REA 737 EUR InStock
BOSSBS-3345R
Anti-PLK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase that performs several important functions throughout M phase of the cell cycle, including the regulation of centrosome maturation and spindle assembly, the removal of cohesins from chromosome arms, the inactivation of APC/C inhibitors, and the regulation of mitotic exit and cytokinesis. Required for recovery after DNA damage checkpoint and entry into mitosis. Required for kinetochore localization of BUB1B. Phosphorylates SGOL1. Required for spindle pole localization of isoform 3 of SGOL1 and plays a role in regulating its centriole cohesion function. Phosphorylates BORA, and thereby promotes the degradation of BORA. Contributes to the regulation of AURKA function. Regulates TP53 stability through phosphorylation of TOPORS. Phosphorylates NEDD1. NEDD1 phosphorylation promotes subsequent targeting of the gamma-tubulin ring complex (gTuRC) to the centrosome, an important step for spindle formation. Phosphorylates both ECT2 and RACGAP1, and thereby stimulates their interaction that is essential for the cleavage furrow formation. Promotes the central spindle recruitment of ECT2.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PLK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité