Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3347R-A488
BOSSBS-3347R-A488EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3347R-A488
Anti-PRK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Endocrine gland-derived vascular endothelial growth factor (EG-VEGF) induces proliferation, migration, and fenestration in capillary endothelial cells derived from endocrine glands. EG-VEGF possesses an HIF-1 binding site; its expression is induced by hypoxia and restricted to the steroidogenic glands (ovary, testis, adrenal and placenta). Expression of EG-VEGF is often complementary to the expression of VEGF, suggesting that these molecules function in a coordinated manner. EG-VEGF is an example of a class of highly specific mitogens that act to regulate proliferation and differentiation of the vascular endothelium in a tissue-specific manner. It is expressed primarily in one type of tissue and acts selectively on one type of endothelium. EG-VEGF, possibly through binding to a G protein-coupled receptor, results in the activation of MAPK p44/42 and phosphatidylinositol 3-kinase signaling pathways, leading to proliferation, migration and survival of responsive endothelial cells .

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité