Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSD95 Tyr236 + Tyr240 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3349R-A680
BOSSBS-3349R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3349R-A680
Anti-PSD95 Tyr236 + Tyr240 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
postsynaptic density protein 95 is a molecular scaffolding protein that binds and clusters N-methyl-D-aspartate receptors at neuronal synapses; may be involved in guanine nucleotide-mediated signal transduction pathway. This gene encodes a member of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family. It heteromultimerizes with DLG2. With DLG2 it is recruited into the same NMDA receptor and potassium channel clusters. These two MAGUK proteins may interact at postsynaptic sites to form a multimeric scaffold for the clustering of receptors, ion channels, and associated signaling proteins.

Type: Primary
Antigen: PSD95 Tyr236 + Tyr240
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité