Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLG4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3349R-CY7
BOSSBS-3349R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3349R-CY7
Anti-DLG4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
postsynaptic density protein 95 is a molecular scaffolding protein that binds and clusters N-methyl-D-aspartate receptors at neuronal synapses; may be involved in guanine nucleotide-mediated signal transduction pathway. This gene encodes a member of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family. It heteromultimerizes with DLG2. With DLG2 it is recruited into the same NMDA receptor and potassium channel clusters. These two MAGUK proteins may interact at postsynaptic sites to form a multimeric scaffold for the clustering of receptors, ion channels, and associated signaling proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DLG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité