Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3354R-A555
BOSSBS-3354R-A555EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3354R-A555
Anti-PIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Essential PPIase that regulates mitosis presumably by interacting with NIMA and attenuating its mitosis-promoting activity. Displays a preference for an acidic residue N-terminal to the isomerized proline bond. Catalyzes pSer/Thr-Pro cis/trans isomerizations. Down-regulates kinase activity of BTK. Can transactivate multiple oncogenes and induce centrosome amplification, chromosome instability and cell transformation. Required for the efficient dephosphorylation and recycling of RAF1 after mitogen activation. Binds and targets PML and BCL6 for degradation in a phosphorylation-dependent manner.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité