Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTK2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3357R-CY5.5
BOSSBS-3357R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-3357R-CY5.5
Anti-PTK2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Non-receptor protein-tyrosine kinase that regulates reorganization of the actin cytoskeleton, cell polarization, cell migration, adhesion, spreading and bone remodeling. Plays a role in the regulation of the humoral immune response, and is required for normal levels of marginal B-cells in the spleen and normal migration of splenic B-cells. Required for normal macrophage polarization and migration towards sites of inflammation. Regulates cytoskeleton rearrangement and cell spreading in T-cells, and contributes to the regulation of T-cell responses. Promotes osteoclastic bone resorption; this requires both PTK2B/PYK2 and SRC. May inhibit differentiation and activity of osteoprogenitor cells. Functions in signaling downstream of integrin and collagen receptors, immune receptors, G-protein coupled receptors (GPCR), cytokine, chemokine and growth factor receptors, and mediates responses to cellular stress. Forms multisubunit signaling complexes with SRC and SRC family members upon activation; this leads to the phosphorylation of additional tyrosine residues, creating binding sites for scaffold proteins, effectors and substrates. Regulates numerous signaling pathways. Promotes activation of phosphatidylinositol 3-kinase and of the AKT1 signaling cascade. Regulates production of the cellular messenger cGMP. Promotes activation of the MAP kinase signaling cascade, including activation of MAPK1/ERK2, MAPK3/ERK1 and MAPK8/JNK1. Promotes activation of Rho family GTPases, such as RHOA and RAC1. Recruits the ubiquitin ligase MDM2 to P53/TP53 in the nucleus, and thereby regulates P53/TP53 activity, P53/TP53 ubiquitination and proteasomal degradation. Acts as a scaffold, binding to both PDPK1 and SRC, thereby allowing SRC to phosphorylate PDPK1 at 'Tyr-9, 'Tyr-373', and 'Tyr-376'. Promotes phosphorylation of NMDA receptors by SRC family members, and thereby contributes to the regulation of NMDA receptor ion channel activity and intracellular Ca(2+) levels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTK2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité