Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3360R-A647
BOSSBS-3360R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3360R-A647
Anti-RCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Ran GTPase plays important roles in nucleocytoplasmic transport in interphase and in both spindle formation and nuclear envelope (NE) assembly during mitosis. The latter functions rely on the presence of high local concentrations of GTP bound Ran near mitotic chromatin. RanGTP localization has been proposed to result from the association of Ran's GDP/GTP exchange factor, RCC1, with chromatin , but Ran is shown here to bind directly to chromatin in two modes, either dependent or independent of RCC1, and, where bound, to increase the affinity of chromatin for NE membranes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RCC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité