Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPS6KA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-3362R-A350
BOSSBS-3362R-A350EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3362R-A350
Anti-RPS6KA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Rsk1 is a member of a family of 90kDa ribosomal protein S6 kinases, which includes Rsk1, Rsk2 and Rsk3. These are broadly expressed serine/threonine protein kinases activated in response to mitogenic stimuli, including extracellular signal regulated protein kinases Erk1 and Erk2. Rsk1 is activated by MAPK in vitro and in vivo via phosphorylation. Active Rsks appear to play a major role in transcriptional regulation by translocating to the nucleus and phosphorylating c Fos and CREB.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RPS6KA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité